1,2,4,5-Tétrafluorobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1029-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAT1029-5G TCIAT1029-25G
1,2,4,5-Tétrafluorobenzène ≥99.0% (par GC)
1,2,4,5-Tétrafluorobenzène
Formule: C₆H₂F₄
MW: 150,08 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point de fusion: 4 °C
Point d'éclair: 16°C
Numéro MDL: MFCD00000307
Numéro CAS: 327-54-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/07/28995107.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité