1,3,5-Trifluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1039-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAT1039-5G TCIAT1039-25G
1,3,5-Trifluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Trifluorobenzène
Formule: C₆H₃F₃
MW: 132,09 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Point d'éclair: -7°C
Numéro MDL: MFCD00000333
Numéro CAS: 372-38-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/14/28995114.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité