1,3-Difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1626-25G D1626-500G
TCIAD1626-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAD1626-25G TCIAD1626-500G
1,3-Difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Difluorobenzène
Formule: C₆H₄F₂
Point d'ébullition: 83°C
Point de fusion: -59°C
Densité: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -5°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000327
Numéro CAS: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58e3541790d72916886f9bcd12bdbde2361eb20&vid=b33809b8cb10b93bbbbf4d83376b2eb4fccd0061&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité