Fluorobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAF0034-100GEA 26.4 EUR InStock
TCIAF0034-100G TCIAF0034-500G TCIAF0034-25G
Fluorobenzène ≥99.0% (par GC)
Fluorobenzène
Formule: C₆H₅F
MW: 96,1 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Point de fusion: –41 °C
Point d'éclair: -13°C
Numéro MDL: MFCD00000280
Numéro CAS: 462-06-6
ONU: 2387
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04197
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/77/28968677.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité