Hexafluorobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Perfluorobenzene
H0085-25G H0085-250G H0085-5G
TCIAH0085-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAH0085-25G TCIAH0085-250G TCIAH0085-5G
Hexafluorobenzène ≥99.0% (par GC)
Hexafluorobenzène
Formule: C₆F₆
MW: 186,06 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Point de fusion: 5°C
Densité: 1,612 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000288
Numéro CAS: 392-56-3
EINECS: 206-876-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04686
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9706baec7486ae6bc02a6568357ef64cd569eb60&vid=cfbce3aa9b10a6b1151275978dff7760b384fda4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité