2,3,4,5-Tétrafluorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1897-1G T1897-5G
TCIAT1897-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAT1897-1G TCIAT1897-5G
2,3,4,5-Tétrafluorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
2,3,4,5-Tétrafluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₂F₄O
MW: 178,09 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Numéro MDL: MFCD02683041
Numéro CAS: 16583-06-5
ONU: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcc7f9f5a87c03e8f972d49a879c64413ba0d011&vid=71455ce8390446778b4aff28f74ed944c6c45dff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité