2,3,5,6-Tétrafluorobenzaldéhyde ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1898-1G T1898-5G
TCIAT1898-1GEA 113 EUR InStock
TCIAT1898-1G TCIAT1898-5G
2,3,5,6-Tétrafluorobenzaldéhyde ≥94.0% (par GC)
2,3,5,6-Tétrafluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₂F₄O
MW: 178,09 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00167387
Numéro CAS: 19842-76-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d2da9ee00529ba87c7ca6ad54e5e0c50c1bf9a7&vid=d20c78ef11313479bb908fb499e9a94057a6b892&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité