2,4-Difluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2839-25G D2839-5G
TCIAD2839-25GEA 141 EUR InStock
TCIAD2839-25G TCIAD2839-5G
2,4-Difluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,4-Difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (42 -rr)
Densité: 1,299 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010326
Numéro CAS: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
ONU: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69cd863bdfbe5aaedf2120aa8e664fd46f53576f&vid=49885215fb985566ed2ab3c3e6ba38ba26894014&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité