2,5-Difluorobenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2637-25G D2637-5G
TCIAD2637-25GEA 230 EUR InStock
TCIAD2637-25G TCIAD2637-5G
2,5-Difluorobenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
2,5-Difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Point d'ébullition: 66°C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00010327
Numéro CAS: 2646-90-4
ONU: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64aa18180425633b1b32ce4680015b47704cdcf8&vid=08afa52d83fa5180d3fa070b1b2d95fdfbb81a7f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité