2-Fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0190-25ML F0190-250ML
TCIAF0190-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAF0190-25ML TCIAF0190-250ML
2-Fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2-Fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅FO
MW: 124,11 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Point de fusion: -45°C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003302
Numéro CAS: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
ONU: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b80e2b9ea627d3626efaab409c1080d77d5f3101&vid=4a77ed761a2f34f86389e938a7d0235da0ccaeaf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité