3,4,5-Trifluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2321-1G T2321-5G
TCIAT2321-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAT2321-1G TCIAT2321-5G
3,4,5-Trifluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3,4,5-Trifluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Point d'ébullition: 176 - 183 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083523
Numéro CAS: 132123-54-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62c202462fded24c5229fde27afae8db82ec9030&vid=23161aa106efbcd1f87e09d5b678df400afa6598&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité