3,4-Difluorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2340-25G D2340-5G
TCIAD2340-25GEA 141 EUR InStock
TCIAD2340-25G TCIAD2340-5G
3,4-Difluorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
3,4-Difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O
MW: 142,1 g/mol
Point d'ébullition: 53 °C (1013 hPa)
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010328
Numéro CAS: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=858223393f3344763cc5cfc1e3ed6c30f75bd803&vid=8019c4183ecf88bdf866a4c74c1624cf3ebc57aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité