3,5-Difluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2626-25G D2626-5G
TCIAD2626-25GEA 172 EUR InStock
TCIAD2626-25G TCIAD2626-5G
3,5-Difluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3,5-Difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O
Point d'ébullition: 61 - 63 °C (43 -rr)
Point d'éclair: 56°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010329
Numéro CAS: 32085-88-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98b1ca28dca986d77bcd7dd823e76b754ac687de&vid=145e4f3395cab58a376dd4c7a579fddc027e5949&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité