3-Fluorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0189-25ML F0189-5ML
TCIAF0189-25MLEA 44 EUR InStock
TCIAF0189-25ML TCIAF0189-5ML
3-Fluorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
3-Fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅FO
MW: 124,11 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Densité: 1,7156 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 56°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003348
Numéro CAS: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
ONU: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37f2575585c48dddaaffe119e886f0a1ce9b50dd&vid=636535ca2901172ba797bac1ee672470e055d560&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité