4-Fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0191-25ML F0191-250ML
TCIAF0191-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAF0191-25ML TCIAF0191-250ML
4-Fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅FO
MW: 124,11 g/mol
Point d'ébullition: 181°C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 56°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003378
Numéro CAS: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
ONU: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3ad4879cca545b0fefe2450c720747d5452dea5&vid=50c64be518a1ece4be32ce0ba69aa98db7b7fb00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité