Pentafluorobenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0746-25G P0746-5G
TCIAP0746-25GEA 604 EUR InStock
TCIAP0746-25G TCIAP0746-5G
Pentafluorobenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Pentafluorobenzaldéhyde
Formule: C₇HF₅O
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: 24 °C
Densité: 1,7518 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003303
Numéro CAS: 653-37-2
EINECS: 211-502-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d8888ce1989e9adf16fb985fdd013c60f81b212&vid=de239f5bf5f29dfe60bbe254ecd449e75382e810&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité