5-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0645-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAF0645-5G TCIAF0645-25G
5-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
5-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄FNO₃
MW: 169,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153175
Numéro CAS: 395-81-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/93/28969193.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité