2,3-Difluorobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3500-1G D3500-5G
TCIAD3500-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD3500-1G TCIAD3500-5G
2,3-Difluorobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
2,3-Difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂N
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00009976
Numéro CAS: 21524-39-0
EINECS: 244-418-3
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61a34dba8714cc7f3cf8cb94a1b769cacfc50ef1&vid=84439041cd2cdf540c60ba24451dda834dd1edfa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité