2,4-Difluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1826-25G D1826-5G
TCIAD1826-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD1826-25G TCIAD1826-5G
2,4-Difluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2,4-Difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂N
Point d'ébullition: 83°C
Point de fusion: 46…47 °C
Numéro MDL: MFCD00009826
Numéro CAS: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d78371ac7b3817e2f69351d5eb11b887088d60fb&vid=60c29bc577c8b7a7701f1516479668a394f67a01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité