2,5-Difluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1834-25G D1834-5G
TCIAD1834-25GEA 290 EUR InStock
TCIAD1834-25G TCIAD1834-5G
2,5-Difluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2,5-Difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point de fusion: 29.5…30.5 °C
Numéro MDL: MFCD00001777
Numéro CAS: 64248-64-2
EINECS: 264-753-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf21a84addf2034d8a08bf6aad8a6c32efd90ce&vid=bc33947be72d5f8f6a7009557c7bf059d4ddd208&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité