2,6-Difluorobenzonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1650-25G D1650-100G
TCIAD1650-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD1650-25G TCIAD1650-100G
2,6-Difluorobenzonitrile ≥99.0% (par GC)
2,6-Difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Point d'ébullition: 98 - 100 °C (31 -rr)
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001778
Numéro CAS: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=854dc329c5b5076159346a5bee7df47e838f6b8e&vid=854dc329c5b5076159346a5bee7df47e838f6b8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité