Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAF0220-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAF0220-25G
2-Fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Fluorobenzonitrile


Formule: C₇H₄FN
MW: 121,11 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Point de fusion: 35…37 °C
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00001773
Numéro CAS: 394-47-8
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/26/28968826.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1360 to 1.1460

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité