3-Fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0219-25G F0219-5G
TCIAF0219-25GEA 102 EUR InStock
TCIAF0219-25G TCIAF0219-5G
3-Fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄FN
MW: 121,11 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1,1334 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00001797
Numéro CAS: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb62fd526ea80d5838f62878f4a0234c852c09a5&vid=4223e1307857d312464f0a681cf6c2d941a4bd56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité