Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentafluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile

P0935-25G P0935-5G
TCIAP0935-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAP0935-25G TCIAP0935-5G
Pentafluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Pentafluorobenzonitrile


Formule: C₇F₅N
MW: 193,08 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Densité: 1,566 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 29°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001775
Numéro CAS: 773-82-0
EINECS: 212-259-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02b1a05aac30399b871bfc8b802e7ebfff319e84&vid=02b1a05aac30399b871bfc8b802e7ebfff319e84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité