Acide 2,3,4,5-tétrafluorobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1395-25G T1395-5G
TCIAT1395-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAT1395-25G TCIAT1395-5G
Acide 2,3,4,5-tétrafluorobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2,3,4,5-tétrafluorobenzoïque
Formule: C₇H₂F₄O₂
Point d'ébullition: 135 - 137 °C (23 -rr)
Point de fusion: 92…92.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009613
Numéro CAS: 1201-31-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b02df97d257cd1f4adc576487864c34dccc7257&vid=eb7669acab72b6f75b5874f7f68fb1c5f79f4cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité