Acide 2,3,4-trifluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1867-1G T1867-25G T1867-5G
TCIAT1867-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT1867-1G TCIAT1867-25G TCIAT1867-5G
Acide 2,3,4-trifluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,3,4-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 140…142 °C
Numéro MDL: MFCD00061232
Numéro CAS: 61079-72-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fd5747f995d14a5ab8c6eea7ea7d8f96116d2fd&vid=f36e15d3d496a5538cde0268c5e9d4990307859b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité