Acide 2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T1881-5G T1881-1G
TCIAT1881-5GEA 89.1 EUR InStock
TCIAT1881-5G TCIAT1881-1G
Acide 2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque
Formule: C₇H₂F₄O₂
MW: 194,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002408
Numéro CAS: 652-18-6
EINECS: 435-890-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4cfc563837cab1cbf78515fe1c2d61c8d22accb&vid=a4cfc563837cab1cbf78515fe1c2d61c8d22accb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité