Acide 2,3-difluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2058-25GEA 202 EUR InStock
TCIAD2058-25G TCIAD2058-5G
Acide 2,3-difluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,3-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010267
Numéro CAS: 4519-39-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/45/28978845.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité