Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT2409-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAT2409-1G
Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Point de fusion: 144…145 °C
Numéro MDL: MFCD00042398
Numéro CAS: 28314-80-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/69/28996169.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité