Acide 2,4-difluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D1833-25G D1833-500G
TCIAD1833-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD1833-25G TCIAD1833-500G
Acide 2,4-difluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2,4-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011670
Numéro CAS: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21cb89baee89b0642dd4bc1a6c56fd84d654c000&vid=5bf46d57ecd29bdb56ce95d87cffea782b1372ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité