Acide 2,5-difluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD1699-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD1699-5G
Acide 2,5-difluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2,5-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Point de fusion: 131…132 °C
Numéro MDL: MFCD00002410
Numéro CAS: 2991-28-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/86/28978486.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Purple powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité