Acide 3,4-difluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1908-10G D1908-25G D1908-5G
TCIAD1908-10GEA 135 EUR InStock
TCIAD1908-10G TCIAD1908-25G TCIAD1908-5G
Acide 3,4-difluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,4-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 119…122 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011672
Numéro CAS: 455-86-7
EINECS: 207-249-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=061677188766581c173d1173ab90b75a40651605&vid=12675f774b0745bd1ebe96492061e108591a23d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité