Acide 3,5-difluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2596-25G D2596-5G
TCIAD2596-25GEA 176 EUR InStock
TCIAD2596-25G TCIAD2596-5G
Acide 3,5-difluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,5-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010323
Numéro CAS: 455-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0918f64cbe685df59a23388f7ba43059a29105b&vid=cde4ce205df23a29c324b68f2e951206d63ee343&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité