Acide 4-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0112-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAF0112-25G
Acide 4-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Numéro MDL: MFCD00002530
Numéro CAS: 456-22-4
Merck Index: 13,04198
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/38/28968738.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité