Acide 5-fluoroanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
F0396-1G F0396-5G
TCIAF0396-1GEA 33 EUR InStock
TCIAF0396-1G TCIAF0396-5G
Acide 5-fluoroanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-fluoroanthranilique
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055566
Numéro CAS: 446-08-2
EINECS: 207-159-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc9a661b20d8d5d414c87bd9c110c49a278359c&vid=3411bf2a66eab313f36f2353bd6c93179a91cc08&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité