Acide 6-fluoroanthranilique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
F0475-1G F0475-5G
TCIAF0475-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0475-1G TCIAF0475-5G
Acide 6-fluoroanthranilique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-fluoroanthranilique
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067781
Numéro CAS: 434-76-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bac9b9d0e266a77350f4fc2ae9832329a349dd26&vid=9ceeeb69e5b1423cb511466facf8d45601e67e1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 166.0 to 171.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité