Acide 4-amino-2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid
A0987-1G A0987-5G
TCIAA0987-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAA0987-1G TCIAA0987-5G
Acide 4-amino-2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007647
Numéro CAS: 944-43-4
EINECS: 213-409-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=545e3355b34e0a1c65cf7d3ebae4c74c7a83721f&vid=6d42a6569872c0024c19d24d09a0f8d869ba4246&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité