Acide 4-amino-3-fluorobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-fluorobenzoic Acid
A2165-1G A2165-5G
TCIAA2165-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAA2165-1G TCIAA2165-5G
Acide 4-amino-3-fluorobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Amino-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD01660374
Numéro CAS: 455-87-8
EINECS: 207-250-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcecf57fae6ba98c978996d8f6e1b62f0c90faef&vid=679141a4c846a49ce794fc7e370a98a03e09c17f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité