Acide 2-fluoro-4-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0797-25G F0797-5G
TCIAF0797-25GEA 180 EUR InStock
TCIAF0797-25G TCIAF0797-5G
Acide 2-fluoro-4-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-fluoro-4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00275565
Numéro CAS: 403-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b90698bc7f15d036d112ce3b45d29a19bbad1f74&vid=df946a267b3f9ff19bb50c253556f10b97005781&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité