Acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0399-25G F0399-5G
TCIAF0399-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAF0399-25G TCIAF0399-5G
Acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (15 -rr)
Point de fusion: 123…124 °C
Numéro MDL: MFCD00007058
Numéro CAS: 453-71-4
EINECS: 207-221-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=570cca0830bf66b0e1681a6c64b6a17dd7c04b30&vid=633cf7758b001ab9a0cb5842b0b14a6b9dc3fdd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité