Acide 2-(trifluorométhoxy)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT2382-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAT2382-5G
Acide 2-(trifluorométhoxy)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-(trifluorométhoxy)benzoïque
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052325
Numéro CAS: 1979-29-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/47/28996147.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité