Acide 3-(trifluorométhoxy)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2383-1G T2383-5G
TCIAT2383-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT2383-1G TCIAT2383-5G
Acide 3-(trifluorométhoxy)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(trifluorométhoxy)benzoïque
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…92 °C
Numéro MDL: MFCD00041501
Numéro CAS: 1014-81-9
EINECS: 213-802-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098329791dfeafece859c8a4a404169c35ec378b&vid=c1e8cdf4eeeab3263af9a8e353d75fa3b8bfc8df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité