Acide 4-(trifluorométhoxy)benzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1400-1G T1400-5G
TCIAT1400-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAT1400-1G TCIAT1400-5G
Acide 4-(trifluorométhoxy)benzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-(trifluorométhoxy)benzoïque
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153.4 °C
Numéro MDL: MFCD00002541
Numéro CAS: 330-12-1
EINECS: 206-352-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b2d4c4379c6e9c066dcedf321c2cf50a8252e4&vid=e8de06a925cb0808143e2738ec6640ca0dbb07fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 152.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité