1-Fluoro-2-iodobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0253-10G F0253-25G
TCIAF0253-10GEA 20.9 EUR InStock
TCIAF0253-10G TCIAF0253-25G
1-Fluoro-2-iodobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Fluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₄FI
Point d'ébullition: 189°C
Point de fusion: –41.5 °C
Densité: 1,903 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00001031
Numéro CAS: 348-52-7
EINECS: 206-477-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cc6d81bd15580b3acfb22d4f88f59daec1313a4&vid=49a1e16851f5d1da46b240d41323c45ec14a4dd9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.0 %
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité