2,3,4-Trifluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1385-25G T1385-5G
TCIAT1385-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAT1385-25G TCIAT1385-5G
2,3,4-Trifluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2,3,4-Trifluoroaniline
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point de fusion: 14…15 °C
Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00011737
Numéro CAS: 3862-73-5
EINECS: 407-170-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb0b840f556f602f97bfe76a045305252f2941a4&vid=d90d402378191ad7b616364cf73b686abf6b5270&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité