2,3,5,6-Tétrafluoroaniline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1028-25G T1028-5G
TCIAT1028-25GEA 190 EUR InStock
TCIAT1028-25G TCIAT1028-5G
2,3,5,6-Tétrafluoroaniline ≥97.0% (par GC)
2,3,5,6-Tétrafluoroaniline
Formule: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 1,744 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00007644
Numéro CAS: 700-17-4
EINECS: 211-840-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cbb992152a8af94f6cad04e6f1a6196facba43a&vid=36980eab34cf2fbebcad2f6e9da9b2e3c3208044&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité