2,3-Difluoroaniline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2595-1G D2595-5G
TCIAD2595-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD2595-1G TCIAD2595-5G
2,3-Difluoroaniline ≥97.0% (par GC)
2,3-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 69°C
Densité: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00010298
Numéro CAS: 4519-40-8
EINECS: 224-847-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d14a6c75bdf81607c11365d3e7ef2eb025f8893&vid=934077a6db49650a445ee8516eb6148cc95b0468&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité