Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Trifluoroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAT1038-5GEA 137 EUR InStock
TCIAT1038-5G
2,4,6-Trifluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Trifluoroaniline


Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Point de fusion: 33…34 °C
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00007650
Numéro CAS: 363-81-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/13/28995113.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité