2,4-Difluoroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D1508-25G D1508-500G
TCIAD1508-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD1508-25G TCIAD1508-500G
2,4-Difluoroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1,268 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007648
Numéro CAS: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b28237b7bd4043d9ae23da99b209c1e7e501c05&vid=4aa60dcdb4a23c00058886473425f0353d594a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité