2,6-Difluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1635-25G D1635-5G D1635-100G
TCIAD1635-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD1635-25G TCIAD1635-5G TCIAD1635-100G
2,6-Difluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2,6-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Densité: 1,199 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007655
Numéro CAS: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bf5b542dea2a732fde7902e9e12692c18264dd8&vid=081b2e36556c6f2c7d05450ed5b07d246132b957&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité